Tisk…
Sulphasalazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-[4-(2-Pyridylsulphamoyl)phenylazo]salicylic Acid, 2-Hydroxy-5-((4-(N-(pyridin-2-yl)sulphamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic acid
461240050 461240250 461241000
ACRO461240050EA 1430 CZK
ACRO461240050 ACRO461240250 ACRO461241000
Sulphasalazine 97%
Sulphasalazine
Vzorec: C₁₈H₁₄N₄O₅S
Bod tání: 260…265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057363
CAS číslo: 599-79-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brownish-yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 2 h)
HPLC ≥96.0 %