Tisk…
Anastrozole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
460970010 460972500
ACRO460970010EA 17620 CZK
ACRO460970010 ACRO460972500
Anastrozole 98%
Anastrozole
Vzorec: C₁₇H₁₉N₅
Bod tání: 81…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00866298
CAS číslo: 120511-73-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤0.3 %
HPLC ≥97.5 %