Tisk…
Raltegravir potassium salt
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
462160010 462162500
ACRO462160010EA 16550 CZK
ACRO462160010 ACRO462162500
Raltegravir potassium salt
Raltegravir potassium salt
Vzorec: C₂₀H₂₀FKN₆O₅
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12031642
CAS číslo: 871038-72-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %