Tisk…

Prasugrel 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

461480010 461482500
ACRO461480010EA 5040 CZK
ACRO461480010 ACRO461482500
Prasugrel 98%
Prasugrel
Vzorec: C₂₀H₂₀FNO₃S
Bod tání: 110…121 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09954140
CAS číslo: 150322-43-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR