Tisk…
Pyrimethamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
461200010 461200050
ACRO461200010EA 1160 CZK
ACRO461200010 ACRO461200050
Pyrimethamine 98%
Pyrimethamine
Vzorec: C₁₂H₁₃ClN₄
MW: 248,71 g/mol
Bod tání: 241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057350
CAS číslo: 58-14-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 243 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %