Tisk…
Linezolid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Zyvox, (S)-N-((3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)acetamide
460590010 460592500
ACRO460590010EA 12210 CZK
ACRO460590010 ACRO460592500
Linezolid 98%
Linezolid
Vzorec: C₁₆H₂₀FN₃O₄
MW: 337,4 g/mol
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00937825
CAS číslo: 165800-03-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %