Tisk…

2-Ethylbenzaldehyde 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

460550050 460550250
ACRO460550050EA 3510 CZK
ACRO460550050 ACRO460550250
2-Ethylbenzaldehyde 97%
2-Ethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 209 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02261766
CAS číslo: 22927-13-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR