Tisk…
N4-Benzoylcytosine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
460540050 460540250
ACRO460540050EA 986 CZK
ACRO460540050 ACRO460540250
N4-Benzoylcytosine 98%
N4-Benzoylcytosine
Vzorec: C₁₁H₉N₃O₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239434
CAS číslo: 26661-13-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥19.04 to ≤20.01 % Nitrogen