Tisk…
Estriol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
460490010 460490050
ACRO460490010EA 3460 CZK
ACRO460490010 ACRO460490050
Estriol 97%
Estriol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₃
Bod tání: 280…282 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003691
CAS číslo: 50-27-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +54° to +62° (20°C, 589 nm) (0.4 % in Dioxane)