Ribavirin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
460480010
460480050
460480250
ACRO460480010EA
3220
CZK
ACRO460480010
ACRO460480050
ACRO460480250
Ribavirin 98%
Ribavirin
Vzorec:
C8H12N4O5 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00058564 CAS číslo: 36791-04-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Residue after ign. (sulfated) | ≤0.25 % |
Specific optical rotation | -33° to -37° (20°C, 589 nm) (1 % in water) |