Tisk…
4-Chloro-1-butene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
460160010 460160050
ACRO460160010EA 1730 CZK
ACRO460160010 ACRO460160050
4-Chloro-1-butene 98%
4-Chloro-1-butene
Vzorec: C₄H₇Cl
Hustota: 0,921 g/cm³
Bod vzplanutí: –8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039386
CAS číslo: 927-73-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %