Tisk…
Suxamethonium chloride 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Succinylcholine chloride
460110050 460110250 460111000
ACRO460110050EA 876 CZK
ACRO460110050 ACRO460110250 ACRO460111000
Suxamethonium chloride 96%
Suxamethonium chloride
Vzorec: C₁₄H₃₀Cl₂N₂O₄
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038725
CAS číslo: 71-27-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Titration Argentometric ≥95 % (on dry substance)
Water ≤10 %