Tisk…
Hexyl nicotinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Nicotinic Acid Hexyl Ester
460090050 460090250
ACRO460090050EA 1120 CZK
ACRO460090050 ACRO460090250
Hexyl nicotinate 98%
Hexyl nicotinate
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₂
Bod varu: 329 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023587
CAS číslo: 23597-82-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %