Tisk…
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
459970050 459970250
ACRO459970050EA 1860 CZK
ACRO459970050 ACRO459970250
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one 50% vodný roztok
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one
Vzorec: C₄H₅NOS
MW: 115,15 g/mol
Hustota: 1,16 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01742315
CAS číslo: 2682-20-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)
Concentration ≥50 %