Tisk…
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
459920050 459920250
ACRO459920050EA 2060 CZK
ACRO459920050 ACRO459920250
4-Chloro-1H-pyrazole 98%
4-Chloro-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃ClN₂
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00159634
CAS číslo: 15878-00-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder or crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %