Tisk…
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Deoxy-D-glucose, 1,5-Anhydro-D-glucitol
459910010 459912500
ACRO459910010EA 16950 CZK
ACRO459910010 ACRO459912500
1,5-Anhydro-D-sorbitol 97%
1,5-Anhydro-D-sorbitol
Vzorec: C₆H₁₂O₅
Bod tání: 141…144 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00067386
CAS číslo: 154-58-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Elemental Analysis ≥42.14 to ≤45.66 % Carbon