Tisk…
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloro-m-anisic acid
459900010 459900050
ACRO459900010EA 2320 CZK
ACRO459900010 ACRO459900050
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
MW: 186.59
Bod tání: 161…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784399
CAS číslo: 33234-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %