2-Methylpyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
459860010
459860050
ACRO459860010EA
3330
CZK
ACRO459860010
ACRO459860050
2-Methylpyrimidine 98%
2-Methylpyrimidine
Vzorec:
C₅H₆N₂ Bod varu: 130…132 °C (760 mmHg) Bod tání: –6 °C Hustota: 1,0132 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00128182 CAS číslo: 5053-43-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤2.5 % |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...