Tisk…
2-(Hydroxymethyl)indole 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
459810010 459810050
ACRO459810010EA 1870 CZK
ACRO459810010 ACRO459810050
2-(Hydroxymethyl)indole 96%
2-(Hydroxymethyl)indole
Vzorec: C₉H₉NO
Bod tání: 72…78 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00030195
CAS číslo: 24621-70-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 78 °C
Water ≤1 %
GC ≥95.0 %