Tisk…
4,6-Diaminopyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,6-Pyrimidinediamine
459800010 459800050
ACRO459800010EA 1380 CZK
ACRO459800010 ACRO459800050
4,6-Diaminopyrimidine 98%
4,6-Diaminopyrimidine
Vzorec: C₄H₆N₄
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 271 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044572
CAS číslo: 2434-56-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %