Tisk…
Chlorid cínatý dihydrát for atomic absorption spectroscopy low in mercury
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Stannous chloride dihydrate
459600500 459602500
ACRO459600500EA 1100 CZK
ACRO459600500 ACRO459602500
Chlorid cínatý dihydrát for atomic absorption spectroscopy low in mercury
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65
Bod varu: 652 °C (760 mmHg)
Bod tání: 37…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 ù
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Mercury (Hg) ≤0.000001 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %