Meloxicam 99-101%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
459550050
459550250
ACRO459550050EA
1340
CZK
ACRO459550050
ACRO459550250
Meloxicam 99-101%
Meloxicam
Vzorec:
C₁₄H₁₃N₃O₄S₂ Bod tání: 255 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00868752 CAS číslo: 71125-38-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 4 hr) |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % |