Cyproterone acetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
459540010
459542500
ACRO459540010EA
8720
CZK
ACRO459540010
ACRO459542500
Cyproterone acetate 98%
Cyproterone acetate
Vzorec:
C₂₄H₂₉ClO₄ MW: 416.94 g/mol Bod tání: 207…215 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00864671 CAS číslo: 427-51-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 208 to 215 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (80 °C) |
HPLC | ≥97.5 % |
Residue after ign. (sulfated) | ≤0.1 % |