Tisk…
Gatifloxacin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
460230010 460230050 460230250
ACRO460230010EA 1580 CZK
ACRO460230010 ACRO460230050 ACRO460230250
Gatifloxacin 98%
Gatifloxacin
Vzorec: C₁₉H₂₂FN₃O₄
MW: 375,40 g/mol
Bod tání: 185…187 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00895399
CAS číslo: 112811-59-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 8 %
HPLC ≥97.5 %