1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
NDSB 201, 3-(1-Pyridinio)propanesulphonate, 3-(Pyridin-1-ium-1-yl)propane-1-sulphonate
459670500
459672500
ACRO459670500EA
1790
CZK
ACRO459670500
ACRO459672500
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt 99%
1-(3-sulphopropyl)pyridinium hydroxide inner salt
Vzorec:
C₈H₁₁NO₃S MW: 201.24 g/mol Bod tání: 275 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064468 CAS číslo: 15471-17-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
Solubility | (10% in water) Clear solution |
HPLC | ≥98.5 % |