Tisk…
5-Chloropyrimidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
459660010 459660050
ACRO459660010EA 3240 CZK
ACRO459660010 ACRO459660050
5-Chloropyrimidine 95%
5-Chloropyrimidine
Vzorec: C4H3ClN2
MW: 114.5300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840717
CAS číslo: 17180-94-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
GC ≥94 %