Ertapenem sodium salt 85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ertapenem sodium, Sodium (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-((3-carboxyphenyl)carbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
460640010
460642500
ACRO460640010EA
0
CZK
ACRO460640010
ACRO460642500
Ertapenem sodium salt 85%
Ertapenem sodium salt
Vzorec:
C₂₂H₂₄N₃NaO₇S Bod tání: 230…234 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD09475566 CAS číslo: 153773-82-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 15 % to 19 % |
HPLC | ≥80 % |