Tisk…
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(N,N-Dimethyloctylammonio)propanesulphonate inner salt
459700050 459700250
ACRO459700050EA 3030 CZK
ACRO459700050 ACRO459700250
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8) 98%
N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Vzorec: C₁₃H₂₉NO₃S
Bod tání: 217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036912
CAS číslo: 15178-76-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥97.5 %