Tisk…
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
459680050 459680250 459681000
ACRO459680050EA 1940 CZK
ACRO459680050 ACRO459680250 ACRO459681000
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10) 98%
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Vzorec: C₁₅H₃₃NO₃S
Bod tání: 229 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036908
CAS číslo: 15163-36-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 233 °C
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %