Artesunate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
460340050
460340250
ACRO460340050EA
1430
CZK
ACRO460340050
ACRO460340250
Artesunate
Artesunate
Vzorec:
C₁₉H₂₈O₈ Bod tání: 131…135 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00866204 CAS číslo: 88495-63-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...