Methyl-4-fluorobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
459240250
459241000
ACRO459240250EA
2090
CZK
ACRO459240250
ACRO459241000
Methyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl-4-fluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₇FO₂ MW: 154.14 Bod varu: 90…92 °C (27hPa) Hustota: 1.192 g/cm³ Bod vzplanutí: 78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017959 CAS číslo: 403-33-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |