Tisk…
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
459200010 459200050
ACRO459200010EA 1990 CZK
ACRO459200010 ACRO459200050
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
4-Iodo-1-tritylimidazole
Vzorec: C₂₂H₁₇IN₂
MW: 436,2900 g/mol
Bod tání: 223…227,5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179542
CAS číslo: 96797-15-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 229 °C
HPLC ≥97.5 %