Tisk…
β-methasone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 9ɑ-Fluoro-11β,17ɑ,21-trihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
459070010 459070050 459070250
ACRO459070010EA 1440 CZK
ACRO459070010 ACRO459070050 ACRO459070250
β-methasone 97%
Betamethasone
Vzorec: C₂₂H₂₉FO₅
MW: 392,47 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00062969
CAS číslo: 378-44-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 235 to 245 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %