jodmetan 99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl iodide
459010025
459011000
459015000
ACRO459010025EA
23610
CZK
ACRO459010025
ACRO459011000
ACRO459015000
jodmetan 99% stabilizovaný
jodmetan
Vzorec:
CH₃I MW: 141,94 g/mol Bod varu: 42,5 °C (760 mmHg) Bod tání: –66 °C Hustota: 2,28 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001073 CAS číslo: 74-88-4 UN: 2644 ADR: 6.1,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | Copper |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)