Aluminium potassium sulphate, anhydrous, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Aluminium potassium bis(sulphate)
458990010
458990025
ACRO458990010EA
2130
CZK
ACRO458990010
ACRO458990025
Aluminium potassium sulphate, anhydrous, pure
Aluminium potassium sulphate
Vzorec:
AlKO₈S₂ MW: 258,21 g/mol Bod varu: 200 °C (760 mmHg) Bod tání: 92 °C Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
10043-67-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥90 % |
Loss on drying | ≤1 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.3 % |
Iron (Fe) | ≤0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.003 % |