3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(±) Anabasine, 2-Pyridin-3-ylpiperidine
458980010
458980050
ACRO458980010EA
8640
CZK
ACRO458980010
ACRO458980050
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂ Bod varu: 270…272 °C (760 mmHg) Bod tání: 9 °C Hustota: 1,046 g/cm³ Bod vzplanutí: 93 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00006370 CAS číslo: 13078-04-1 UN: 3140 ADR: 6.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |