Tisk…
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexane dihydrate, cis-Phloroglucitol dihydrate
458950010 458950050
ACRO458950010EA 1500 CZK
ACRO458950010 ACRO458950050
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Vzorec: C₆H₁₂O₃·2H₂O
MW: 168.19 g/mol
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150671
CAS číslo: 60662-54-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 19 to 24 %
GC ≥97.5 %