Tisk…
Doxycycline monohydrate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
458890050 458890250
ACRO458890050EA 2660 CZK
ACRO458890050 ACRO458890250
Doxycycline monohydrate 97%
Doxycycline monohydrate
Vzorec: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
MW: 462,46 g/mol (444,44 anhy)
Bod tání: 167…168 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD02682958
CAS číslo: 17086-28-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 4.5 %
HPLC ≥96.0 %