Tisk…
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Indoxyl-D-glucoside, 3-Indole-D-glucoside, 3-Indolyl-D-glucoside, Indoxyl-B-D Glucoside, Indican (Plant Indican)
458880010 458882500
ACRO458880010EA 8170 CZK
ACRO458880010 ACRO458882500
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside 98%
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₆
Bod tání: 57…58 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00047169
CAS číslo: 487-60-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -63.5° to -67.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)