Tisk…
Chelidamic acid hydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate
458870010 458870050 458870250
ACRO458870010EA 1410 CZK
ACRO458870010 ACRO458870050 ACRO458870250
Chelidamic acid hydrate 97%
Chelidamic acid hydrate
Vzorec: C₇H₅NO₅·xH₂O
MW: 183.12 g/mol (anhy)
Bod tání: 265…270 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066478
CAS číslo: 138-60-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥96.0 %