Tisk…
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
459110010 459110050
ACRO459110010EA 2650 CZK
ACRO459110010 ACRO459110050
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C5H9NO2
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318699
CAS číslo: 59378-87-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light orange Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥11.86 to ≤12.47 % Nitrogen