Tisk…
Abacavir sulphate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
458860010 458860050
ACRO458860010EA 2030 CZK
ACRO458860010 ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Vzorec: C₂₈H₃₈N₁₂O₆S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04112763
CAS číslo: 188062-50-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥98.5 %