Tisk…
(-)-Cytisine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-8H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (1R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-1H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8(2H)-one, Cytisine, Cytisinicline
458850010 458852500
ACRO458850010EA 12140 CZK
ACRO458850010 ACRO458852500
(-)-Cytisine 98%
(-)-Cytisine
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Bod varu: 218 °C (3hPa)
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00136048
CAS číslo: 485-35-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %