Tisk…
Lovastatin 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6alpha-Methylcompactin, Monacolin K, Mevinolin, (S)-(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylbutanoate
458830050 458830250 458831000
ACRO458830050EA 2730 CZK
ACRO458830050 ACRO458830250 ACRO458831000
Lovastatin 98%
Lovastatin
Vzorec: C₂₄H₃₆O₅
MW: 404,55 g/mol
Bod tání: 175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00072164
CAS číslo: 75330-75-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %