4-Azabenzimidazole formate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
458820010
458820050
ACRO458820010EA
1640
CZK
ACRO458820010
ACRO458820050
4-Azabenzimidazole formate 97%
4-Azabenzimidazole formate
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Elemental Analysis | ≥24.42 to ≤26.46 % (Nitrogen) |