Tisk…
8-Bromoisoquinoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
458760010 458760050
ACRO458760010EA 2140 CZK
ACRO458760010 ACRO458760050
8-Bromoisoquinoline 97%
8-Bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
MW: 208,0600 g/mol
Bod tání: 78…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973298
CAS číslo: 63927-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 82 °C
GC ≥96.0 %