Tisk…
Amorolfine Hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Amorolfin, Ro 14-4767/002, Amorolfine Hydrochloride, Curanail, Loceryl, (2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-(4-(tert-pentyl)phenyl)propyl)morpholine hydrochloride, (2R,6S)-rel-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-morpholine hydrochloride
458750010 458750050 458752500
ACRO458750010EA 6260 CZK
ACRO458750010 ACRO458750050 ACRO458752500
Amorolfine Hydrochloride 98%
Amorolfine hydrochloride
Vzorec: C₂₁H₃₅NO
MW: 353.98 g/mol
Bod tání: 221…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00903738
CAS číslo: 78613-38-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %