Tisk…
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
458710010 458710050
ACRO458710010EA 2660 CZK
ACRO458710010 ACRO458710050
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063887
CAS číslo: 58196-33-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
HPLC ≥95.0 %