Tisk…
Oxid železitý 95%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
458700010 458700050 458700250
ACRO458700010EA 1260 CZK
ACRO458700010 ACRO458700050 ACRO458700250
Oxid železitý 95%, pure
Oxid železitý
Vzorec: Fe₂O₃
MW: 159.69
Bod tání: 1538 °C (rozkl.)
Hustota: 5.24 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011008
CAS číslo: 1309-37-1
Merck Index: 13,04058
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to red-brown to rust brown Powder
Titration Iodometric ≥94 %
Loss on drying ≤0.3 %
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)