Tisk…
Ammonia solution 5% (w/w) in water, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
458690010 458690025
ACRO458690010EA 798 CZK
ACRO458690010 ACRO458690025
Ammonia solution 5% (w/w) in water, extra pure
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 4.5 to 5.5 %